Learn More
Brady™ Etiquetas continuas de vinilo BradyJet™
Las etiquetas continuas de vinilo Brady™ BradyJet™ son ideales para una amplia gama de aplicaciones de identificación.
Marca:  Brady™ 150017
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16160511
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    413.00€
    350.16€ / paquete de 1
    Ahorro 62.84€
    15% Descuento
En stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricadas con vinilo de uso general para interiores
  • Cuentan con una capa superior especialmente formulada para mejorar la durabilidad y el color
  • Capa superior especialmente formulada que mejora los colores y el aspecto de la etiqueta
  • Probadas para resistir la exposición a líquidos, alcohol y productos químicos, así como la iluminación fluorescente y UV en interiores
  • La capa superior protege la impresión contra las manchas y las condiciones adversas
  • Etiquetas receptivas para inyección de tinta para su uso con la impresora de etiquetas de color BradyJet™ J2000
Especificaciones
Especificaciones
Acrílico, Permanente
Blanco
Rollo
Imprimible de una sola cara
Etiqueta
Marcado de tuberías y válvulas, identificación de seguridad y cumplimiento, etiquetado visual en el lugar de trabajo, marcado de almacenes, etiquetado de bloqueo y etiquetado, etiquetas GHS y de sustancias químicas, etiquetas de arco eléctrico
1
1 etiqueta/bolsa
De -40 °C a +60 °C
0.135 mm
100 ft.
4 in
47,75 mm (1,88 pulg) D.I.
Ninguno
Mate
Vinilo
Inyección de tinta
No estéril
Impresora BradyJet™ J2000
-40 °C
-40 °F a +140 °F
0,0053 in
30,48 m x 28,5 mm (100 ft x 4,0 in)
30.48 m
101.60 mm
J20C-4000-2595