Learn More
Brady™ Etiquetas luminiscentes BradyGlo™ para las impresoras M710 y BMP71
Descripción
- El B-582 BradyGlo™ es un poliéster sensible a la presión luminiscente. La opción perfecta para señales de salida y direccionales, identificación de alarmas de incendios y extintores, y sistemas de indicaciones para rutas de salida o evacuación.
- La opción perfecta para señales de salida y direccionales, identificación de alarmas de incendios y extintores, y sistemas de indicaciones para rutas de salida o evacuación
- El material fotoluminiscente se carga en 5 minutos a 1000 Lux para más de 10 horas de brillo
- Temperatura de servicio de -40 a 80°C
- Material no tóxico, no radiactivo y seguro frente a explosiones
- Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
- Para imprimir este material se requiere una cinta. Utilice el número de referencia M7-R6000
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | ASTM D 523, ASTM E 162, ASTM E 2072-00, ASTM E 2073-00, ASTM E 648, ASTM E 662, DIN 67510, IMO Resolution A.752(18), ISO/CD 15370, Lloyd's Register SAS F050294.p, PSPA Standard 002 Part 2 |
| Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
| Recubrimiento | None |
| Color | Fluorescent Green |
| Acabado | Gloss |
| Formato | Continua |
| Material | Polyester |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?