Learn More
Brady™ Etiquetas para vial de transferencia térmica, centrífuga o Eppendorf Tube™
Código de producto. 10612434 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (imperial):
0,5 in
0,9 in
1 in
Altura (imperial):
0,375 in
0,5 in
0,75 in
Tamaño de la unidad:
1 ROLL
1 rollo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (imperial) Altura (imperial) Tamaño de la unidad
10612434 1 in 0,375 in 1 rollo
11864145 0,5 in 0,75 in 1 ROLL
11522935 0,9 in 0,5 in 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10612434 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 062378
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    374.00€
    293.58€ / 1 rollos
    Ahorro 80.42€
    21% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las etiquetas de transferencia térmica para viales, centrífuga o tubos Eppendorf™ están fabricadas con tela de nailon imprimible y poliéster autolaminado para impresoras de transferencia térmica.
  • Etiquetas para imprimir con impresoras de transferencia térmica.
  • Cumple con RoHS según la enmienda MCV 2005/618/EC a la Directiva RoHS 2002/95/EC.
  • El material de tela de nailon recubierto de poliamida blanca mate (B-499) tiene un adhesivo acrílico permanente con una temperatura de servicio de -40 a 193 °F (-40 a 90 °C) y recomendado para uso en interiores.
  • El poliéster autolaminable (B-461) tiene un adhesivo acrílico permanente, buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a los solventes y rendimiento a altas y bajas temperaturas.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Sin halógenos (DIN VDE 0472/parte 815), UL/cumple con 2002/95/CE
Descripción Etiquetas imprimibles por transferencia térmica
Tipo de adhesivo Acrílico permanente, Permanente
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Etiqueta
Material Nylon Paño
Caras imprimibles Imprimible de una sola cara
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta de impresora de transferencia térmica
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Tubo para centrífuga, tubo Eppendorf, identificación de laboratorio, tubo para PCR
Para utilizar con (equipo) BBP81;i5100;i7100;PR Plus;Serie IP;Impresoras con núcleo THT de 76 mm;i7500
Repetición horizontal (métrico) 27,94 mm
Incluye Rollo de 3000 etiquetas
Etiquetas por fila 2
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Modelo THT-152-499-3
N.° por paquete 3000 etiquetas/rollo
Cantidad 3000/paq.
Forma Rectángulo
Tamaño 0,375 x 1 in (L x An)
Tamaño del panel (imperial) 0,375 in de alto x 1 in de ancho
Tamaño del panel (métrico) 9.53 mm H x 25.40 mm W
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +194 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +90 °C
Grosor (imperial) 0,0065 in
Grosor (métrico) 0,165 mm
Repetición vertical (métrico) 12,07 mm
Dimensiones (L x An) 1 pulgadas × 1 pulgadas (Al × An)
Longitud (imperial) 0.375 in.
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25,4 mm
Altura (imperial) 0,375 in
Altura (métrico) 0,9 cm
Alternate Part Number THT-152-499-3