Learn More
Brady™ Cartuchos de etiqueta de poliéster para impresoras BMP™21-PLUS y BMP™21-LAB
Cartuchos de etiquetas de poliéster para usar con™ impresoras BMP 21-PLUS y™ BMP 21-LAB.
Marca: Brady™ 110896
Descripción
- Para un etiquetado de superficie interior suave
- Fabricado en poliéster de laminado automático blanco o transparente
- Acabado brillante y adhesivo acrílico permanente
- Compatible con Brady Impresora de etiquetas M210, Brady Impresora de etiquetas M210-LAB, Brady Impresora de etiquetas M211, Impresora de etiquetas BMP21 LAB, Impresora de etiquetas BMP21, Impresora de etiquetas BMP21-PLUS, Etiquetadora portátil IDPAL, Etiquetadora portátil LABPAL
- M21-250-423, M21-250-430 y M21-250-430-WT-CL son compatibles únicamente con la impresora™ BMP 21-PLUS
Aplicaciones:
Seguimiento de activos, Códigos de barras, ID de componentes, ID de equipos, ID general, Identificación general, ID de propósito general, ID de ubicación, ID de tomacorriente/conector, Panel de conexión, Panel de conexión - Puerto de identificación, Placa, Placas de clasificación, Equipo DataComm
Compliance
Conforme con RoHS, con reconocimiento UL, aprobación CSA, aprobación AGA, sin halógenos (DIN VDE 0472/parte 815)
Especificaciones
| AGA, CSA, sin halógenos (DIN VDE 0472/parte 815), UL | |
| Permanente | |
| Brillo | |
| Poliéster | |
| Cartucho de etiquetas | |
| Seguimiento de activos, códigos de barras, ID de componentes, insertos de tiras Desi, ID de equipos, ID general, ID de uso general, ID de ubicación, ID de salidas o conexiones, panel de conexiones del puerto de ID, placas de clasificación | |
| 1 rollo | |
| 0,076 mm | |
| 21 pies | |
| 0,3 in | |
| 6,4 cm |
| Montaje en superficie | |
| Blanco | |
| Cartucho, etiqueta | |
| Transferencia térmica | |
| Non-sterile | |
| Brady Impresora de etiquetas M210, Brady Impresora de etiquetas M210-LAB, Brady Impresora de etiquetas M211, Impresora de etiquetas BMP21-LAB, Impresora de etiquetas BMP21-PLUS | |
| De -70 °C a +110 °C | |
| 6,4 m x 9,53 x 6,4 cm (21 x 0,3 x 21 pies) | |
| 6,4 m | |
| 9,53 mm | |
| M21-375-423 |