Learn More
Brady™ Cartuchos de etiquetas de vinilo adhesivo permanente para interiores y exteriores
Los cartuchos de etiquetas de vinilo adhesivos permanentes para interiores y exteriores se adhieren a superficies irregulares, rugosas y curvas.
Marca: Brady™ 142807
32.45 EUR hasta el 2026-10-31
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28008" para aplicar la oferta.
Descripción
Se adhiere a superficies irregulares, rugosas y curvas
- Para usar con BMP™21, BMP21-LAB, BMP21-PLUS, IDPal™ , LabPal™ Impresoras (M210, M210-LAB, M211, BMP21-PLUS, BMP21-LAB, IDPAL, LABPAL).
- Fabricado con material para interior/exterior de 8 a 10 años.
- Acabado mate con adhesivo permanente.
- Resiste la grasa, el aceite y la mayoría de los productos químicos industriales.
- Disponible en varios tamaños y colores.
Aplicaciones:
Identificación general, identificación de laboratorio, identificación de paneles, etiquetas de paneles, etiquetas de plantas, etiquetas de seguridad, etiquetas visuales para el espacio de trabajo y Lean/5S, marcado de tuberías, etiquetado de herramientas, etiquetado de equipos y etiquetado para exteriores.
†Compatible únicamente con la impresora BMP™21-PLUS.
Compliance
Conformidad con RoHS, WEEE, REACH SVHC de la UE
Especificaciones
| BS5609:1986 sección 2 y sección 3 | |
| Acrílico permanente | |
| Brillo | |
| Vinilo | |
| Cartucho de etiquetas | |
| Brady Impresora de etiquetas M210, Brady Impresora de etiquetas M210-LAB, Brady Impresora de etiquetas M211, Impresora de etiquetas BMP21-LAB, Impresora de etiquetas BMP21-PLUS | |
| -40 °F a +179,6 °F | |
| 0,004 in | |
| 21 x 0,5 in. (6,4 × 12,7 mm) | |
| 6,4 m | |
| 12,70 mm |
| Cinta de vinilo para BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21; IDPAL; LABPAL | |
| Negro sobre blanco | |
| Continuo | |
| Transferencia térmica | |
| Congelador | |
| 1 unidad | |
| -40°C a +82°C | |
| 0,102 mm | |
| 21 pies | |
| 0,5 in | |
| M21-500-595-WT |