Learn More
Brady™ FreezerBondz™ Etiquetas ultrafinas de poliéster criogénico para impresoras B33
Código de producto. 15791857
Change view
Click to view available options
Altura (imperial):
0,5 in
0,600 in
1 in
Anchura (imperial):
1 in
1,62 in
Cantidad:
1500/rollo
1900 por rollo
2500/rollo
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 1500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (imperial) Anchura (imperial) Cantidad unitSize
15791857 0,5 in 1 in 1500/rollo paquete de 1500
15354158 0,5 in 1 in 2500/rollo cada uno
13593310 1 in 1 in 1900 por rollo cada uno
15412615 0,600 in 1,62 in 1500/rollo paquete de 1500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15791857 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 143100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los marcadores de poliéster Freezerbondz™ (B-492) duraderos están diseñados para aplicaciones de identificación de laboratorio como viales, tubos de centrífuga, tubos de ensayo, varillas y portaobjetos.
  • Especializado— Adhesivo agresivo B-492 FreezerBondz™ Las etiquetas son ideales para superficies curvas y congeladas, como viales, muestras de centrífugas, tubos y portaobjetos.
  • Durable— Las etiquetas resisten productos químicos, abrasiones, almacenamiento en nitrógeno líquido y un rango de temperatura alta/baja °de -320 F a +212 °F (-196 °C a +100 °C).
  • Adhesivo— Adhesivo acrílico permanente para unión firme sobre superficies lisas y curvas, o para envolver tubos y viales con una superposición de 1/8 in
  • Certificaciones— Cumple con RoHS 2011/65/UE (Pass 2015/863).
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad RoHs
Descripción Etiquetas FreezerBondz para la impresora BBP33
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Troquelado
Material Poliéster
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta de laboratorio
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Uso en identificación de laboratorio, como viales, tubos para centrífuga, tubos de ensayo, tubos capilares y portaobjetos
Para utilizar con (equipo) BBP33, i3300, i5300
Incluye Cartucho de 1500 etiquetas
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -196 °C
N.° por paquete 1500 juegos/caja
Cantidad 1500/rollo
Forma Rectángulo con círculo
Intervalo de temperatura (imperial) -320 °F a +230 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -195 °C a +130 °C
Grosor (métrico) 0.081 mm
Repetición vertical (métrico) 15.24 mm
Dimensiones (L x An) 0,5 x 1 in
Longitud (imperial) 0,5 in
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25,4 mm
Altura (imperial) 0,5 in
Altura (métrico) 12,70 mm
Diámetro (imperial) 0,375 in
Diámetro (métrico) 9.53 mm
Alternate Part Number B33-181-492