Learn More
Brady™ FreezerBondz™ Etiquetas ultrafinas de poliéster criogénico para impresoras B33
Código de producto. 15375302 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
15375302 Blanco cada uno
1 options
Código de producto. 15375302 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 143000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    191.00€
    140.00€ / paquete de 1
    Ahorro 51.00€
    26% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los marcadores de poliéster Freezerbondz™ (B-492) duraderos están diseñados para aplicaciones de identificación de laboratorio como viales, tubos de centrífuga, tubos de ensayo, varillas y portaobjetos.
  • Especializado— Adhesivo agresivo B-492 FreezerBondz™ Las etiquetas son ideales para superficies curvas y congeladas, como viales, muestras de centrífugas, tubos y portaobjetos.
  • Durable— Las etiquetas resisten productos químicos, abrasiones, almacenamiento en nitrógeno líquido y un rango de temperatura alta/baja °de -320 F a +212 °F (-196 °C a +100 °C).
  • Adhesivo— Adhesivo acrílico permanente para unión firme sobre superficies lisas y curvas, o para envolver tubos y viales con una superposición de 1/8 in
  • Certificaciones— Cumple con RoHS 2011/65/UE (Pass 2015/863).
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad RoHs
Descripción Etiquetas FreezerBondz para la impresora BBP33
Tipo de adhesivo Acrílico
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Troquelado
Material Poliéster
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta de laboratorio
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Uso en identificación de laboratorio, como viales, tubos para centrífuga, tubos de ensayo, tubos capilares y portaobjetos
Para utilizar con (equipo) BBP33, i3300, i5300
Incluye Cartucho de 1500 etiquetas
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -196 °C
N.° por paquete 1500 juegos/caja
Cantidad 1500/rollo
Forma Rectángulo con círculo
Tipo de software LabelMark, MarkWare
Intervalo de temperatura (imperial) -320 °F a +230 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -195 °C a +130 °C
Grosor (métrico) 0,081 mm
Repetición vertical (métrico) 12,70 mm
Dimensiones (L x An) 0,375 x 1 in
Longitud (imperial) 0,37 in
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25,4 mm
Altura (imperial) 0,37 in
Altura (métrico) 9 mm
Diámetro (imperial) 0,375 in
Diámetro (métrico) 9,53 mm
Alternate Part Number B33-163-492