Learn More
Brady™ FreezerBondz™ Etiquetas de poliéster criogénico ultradelgadas con tapa de vial para 1 in Impresoras de núcleo pequeño
Código de producto. 15231808
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño (imperial):
0,375 x 1 x 0,375 in (An x Al x diám.)
1 x 0,5 x 0,440 in (An x Al x diám.)
Tamaño de la unidad:
1 ROLL
1 rollo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño (imperial) unitSize
15231808 1 x 0,5 x 0,440 in (An x Al x diám.) 1 rollo
15357750 0,375 x 1 x 0,375 in (An x Al x diám.) 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15231808 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 142078
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los marcadores de poliéster Freezerbondz™ (B-492) duraderos están diseñados para aplicaciones de identificación de laboratorio como viales, tubos de centrífuga, tubos de ensayo, varillas y portaobjetos.
Etiquetas para imprimir con impresoras de transferencia térmica
  • Especializado— Adhesivo agresivo B-492 FreezerBondz™ Las etiquetas son ideales para superficies curvas y congeladas, como viales, muestras de centrífugas, tubos y portaobjetos.
  • Durable— Las etiquetas resisten productos químicos, abrasiones, almacenamiento en nitrógeno líquido y un rango de temperatura alta/baja °de -320 F a +212 °F (-196 °C a +100 °C).
  • Adhesivo— Adhesivo acrílico permanente para unión firme sobre superficies lisas y curvas, o para envolver tubos y viales con una superposición de 1/8 in
  • Certificaciones— Cumple con RoHS 2011/65/UE (Pass 2015/863).
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad ASTM D 1000
Tipo de adhesivo Acrílico permanente, Permanente
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Etiqueta
Material Poliéster
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Identificación general, identificación de laboratorio
Para utilizar con (equipo) Impresora térmica
Cantidad 1500/paquete
Tamaño (imperial) 1 x 0,5 x 0,440 in (An x Al x diám.)
Tamaño (métrico) 25,4 × 12,7 mm (An ×Al) con etiqueta superior de vial de 11,18 mm de diámetro
Intervalo de temperatura (imperial) -320 °F a +248 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De - 196 a 120 °C
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25.40 mm
Altura (imperial) 0,5 in
Altura (métrico) 12,70 mm
Diámetro (imperial) 0,440 in
Diámetro (métrico) 2,54 cm
Alternate Part Number THT-251-492-1.5-SC