Learn More
Brady™ Cinta de impresora de alta resistencia de serie B30
Código de producto. 13503310 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
13503310 Negro cada uno
1 options
Código de producto. 13503310 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 143118
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    130.00€
    77.92€ / paquete de 1
    Ahorro 52.08€
    40% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Las cintas de impresión de soltar y clic de la serie B30 permiten realizar cambios en el suministro de cinta en 5 segundos.& Sin calibración, sin rosca, sin producir desperdicio, sin problemas y la tinta siempre toma la dirección correcta.
Las cintas de impresión Drop & Click de la serie B30 permiten cambios de suministro de cinta en 5 segundos. Sin calibración, sin roscado, sin desperdicios, sin complicaciones y la tinta siempre orienta hacia la dirección correcta.
  • Cinta de un color para imprimir un solo color en una etiqueta
  • La formulación con resina de la serie R6400 ofrece una resistencia química y a la abrasión superior cuando se imprime en el material de etiqueta adecuado de Brady™
  • Recomendado para su uso con materiales diseñados para resistir sustancias químicas, como poliéster de superficie congelada B-492 y poliéster resistente a productos químicos B-481
Especificaciones
Certificaciones/conformidad RoHS 2005/618/CE, MCV RoHS 2002/95/CE
Tipo de adhesivo No adhesivo
Color Negro
Formato Cartucho (cinta)
Material Poliéster
Caras imprimibles Imprimible de una sola cara
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Cintas de impresión “Drop and Click” para 5 segundos
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) 5 °C
Modelo B30-R6400
N.° por paquete 1/Pk.
Cantidad 1 unidad
Grosor (imperial) 0,0762 mm ( 0,0002 in)
Grosor (métrico) 0.0045 mm
Dimensiones (L x An) 60 m x 110 mm
Longitud (imperial) 200 ft.
Longitud (métrico) 60 m
Anchura (imperial) 4,33 in
Anchura (métrico) 110 mm
Alternate Part Number B30-R6400