Learn More
Brady™ Adhesivo agresivo multiusos Nylon Etiquetas de bloque de terminales con cinta para impresoras M21
Alta adhesión y alta flexibilidad son las características distintivas del material de etiquetas de tela de nailon (B-499) de Brady, diseñado para satisfacer una amplia gama de requisitos de identificación, desde paneles de control hasta entornos de nitrógeno líquido.
Marca: Brady™ 110939
Descripción
- Alta adhesión y alta flexibilidad son las características distintivas del material de etiquetas de tela de nailon (B-499) de Brady, diseñado para satisfacer una amplia gama de requisitos de identificación, desde paneles de control hasta entornos de nitrógeno líquido.
- Versatilidad de aplicaciones— El material altamente flexible se adapta perfectamente a superficies curvas como cables y alambres y también se adhiere al acero inoxidable, ABS texturizado, polipropileno y muchos otros tipos de materiales.
- Rendimiento diseñado— Resiste la exposición a temperaturas frías, productos químicos, grasas, aceites, limpiadores y detergentes.
- Superficies irregulares— El material de etiqueta de perfil bajo se adhiere a superficies lisas, rugosas o recubiertas de polvo o incluso a materiales con baja energía superficial.
- Certificaciones— Reconocido por UL según UL969, CSA según C22.2 No. 0.15-95, compatible con RoHS.
Especificaciones
| Esterilizable en autoclave | |
| Acrílico permanente | |
| Mate | |
| Nylon Paño | |
| Cartucho de etiquetas | |
| Cables de comunicaciones, identificación general, identificación de laboratorio, identificación de paneles, identificación de voz o datos, cables y marcado de cables | |
| 1 | |
| Rectángulo | |
| De -40 °C a +90 °C | |
| 0.165 mm | |
| 16 ft | |
| 0,5 in | |
| 4,8 cm |
| Sin halógenos (DIN VDE 0472/apartados 815), UL | |
| Negro | |
| Cartucho (etiqueta) | |
| Transferencia térmica | |
| No estéril | |
| Brady Impresora de etiquetas M210, Brady Impresora de etiquetas M210-LAB, Brady Impresora de etiquetas M211, Impresora de etiquetas BMP21-LAB, Impresora de etiquetas BMP21-PLUS | |
| 1 rollo | |
| De -40 °F a +194 °F | |
| 6,5 mil | |
| 16 ft x 0,5 in | |
| 4.88 m | |
| 12.70 mm | |
| M21-500-499-TB |