Learn More
Brady™ BMP™ Cartuchos de etiquetas para BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21; LABPAL, cinta blanca mate
Tienda Brady ProductosDescription
Utilice esta cinta de película para una amplia variedad de aplicaciones de etiquetado. Los cartuchos de etiquetas BMP™ para BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21; LABPAL son ideales para tubos para centrífuga, Eppendorf y PCR; tubos cónicos y grandes; tubos
- Muy adhesivas
- Translúcido
- Acabado brillante
- Perfectas para la esterilización en autoclave y para su uso en temperaturas bajo cero
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | Sin halógenos (DIN VDE 0472/apartados 815) |
| Descripción | Cinta de poliéster para BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21; LABPAL |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Color | Negro, Blanco |
| Acabado | Mate |
| Formato | Cartucho (Etiqueta) |
| Material | Poliéster |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Tipo de producto | Etiqueta |
| Esterilidad | No estéril |
| Show More |