Learn More
Brady™ BMP™ Cartuchos de etiquetas para BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21; LABPAL, cinta blanca mate
Código de producto. 11583894 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (imperial):
0,3 in
0,5 in
0,75 in
Tamaño de la unidad:
1 BX
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (imperial) Tamaño de la unidad
11583894 0,5 in cada uno
12837268 0,3 in cada uno
11593894 0,75 in 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11583894 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 110932
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice esta cinta de película para una amplia variedad de aplicaciones de etiquetado. Los cartuchos de etiquetas BMP™ para BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21; LABPAL son ideales para tubos para centrífuga, Eppendorf y PCR; tubos cónicos y grandes; tub
Utilice esta cinta de película para una amplia variedad de aplicaciones de etiquetado. Los cartuchos de etiquetas BMP™ para BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21; LABPAL son ideales para tubos para centrífuga, Eppendorf y PCR; tubos cónicos y grandes; tubos
  • Muy adhesivas
  • Translúcido
  • Acabado brillante
  • Perfectas para la esterilización en autoclave y para su uso en temperaturas bajo cero
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin halógenos (DIN VDE 0472/apartados 815)
Descripción Cinta de poliéster para BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21; LABPAL
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Color Negro, Blanco
Acabado Mate
Formato Cartucho (Etiqueta)
Material Poliéster
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Identificación general, identificación de laboratorio: Vial, placa de pocillos
Para utilizar con (equipo) Impresora de etiquetas M210, Impresora de etiquetas M210-LAB, Impresora de etiquetas M211, BMP™ Impresora de etiquetas 21 LAB, BMP™ Impresora de etiquetas 21-PLUS
Etiquetas por fila 1
Cantidad 1 rollo
Intervalo de temperatura (métrico) De -196 °C a +110 °C
Grosor (métrico) 0,048 mm
Dimensiones (L x An) 6.40 m x 12.7 mm
Longitud (imperial) 21 ft
Longitud (métrico) 6,40 m
Anchura (imperial) 0,5 in
Anchura (métrico) 12,70 mm
Altura (imperial) 21 ft
Altura (métrico) 6,4 cm
Alternate Part Number M21-500-461-AW