Description
- Cinta de un color para imprimir un solo color en una etiqueta.
- Cintas de impresión de “soltar y clic” para cambios de suministros rápidos y sencillos. La formulación de resina sin halógenos de la serie R6000 ofrece una excelente resistencia a los disolventes, los arañazos y el calor.
- Las cintas de la serie R4300 ofrecen una fuerte resistencia medioambiental contra las manchas y los productos químicos.
- La formulación de resina de la serie R4400 ofrece una excelente resistencia a disolventes, arañazos y altas temperaturas cuando se imprime en el material de etiqueta adecuado.
- Las cintas de la serie R10000 se basan en una formulación de resina que ofrece una imagen de alto rendimiento con una fuerte resistencia a los disolventes y a los arañazos.
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Cinta de impresora |
| Color | Negro |
| Para utilizar con (equipo) | Impresora de etiquetas BBP30, Impresora de firma y etiquetado BBP31, Impresora de etiquetas BBP33, Impresora de signos y etiquetas multicolor BBP35, Impresora de rótulos y etiquetas a color y recorte BBP37, BradyPrinter i3300 Impresora Industrial de Etiquetas |
| Material | Poliéster |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Longitud (imperial) | 200 pies |
| Anchura (imperial) | 4,3 in |
| Longitud (métrico) | 60,96 m |
| Anchura (métrico) | 110 mm |
| Grosor (imperial) | 0,0002 in |
| Show More |