Learn More
Scotch™ Cinta de sellado de cajas 311+
Código de producto. 17731679 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
66 m x 48 mm
990 m x 48 mm
Tamaño de la unidad:
6 rollos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
17731679 66 m x 48 mm 6 rollos
17721679 990 m x 48 mm 6 rollos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17731679 Proveedor Scotch™ N.º de proveedor 7100220442
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Esta cinta de embalaje industrial de alto rendimiento está prevista para el sellado de cajas, empalmes, recouperage y otras aplicaciones de embalaje exigentes. Ofrece un buen rendimiento en entornos de almacenamiento y envío húmedos y fríos, incluso a tem
  • Cinta de embalaje industrial de alto rendimiento diseñada para temperaturas frías y húmedas
  • Se adhiere a cajas de cartón corrugado muy recicladas
  • Buen rendimiento a amplios intervalos de temperatura
  • Aplicación rápida y sencilla a mano, con dispensadores manuales o con selladores de cajas 3M-Matic™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de adhesivo Acrílico sensible a la presión
Color Transparente
Formato Cinta
Material Polipropileno
Tipo de producto Cinta de sellado de cajas
Dimensiones (L x An) 66 m x 48 mm
Longitud (imperial) 216,5 ft
Longitud (métrico) 66 m
Anchura (imperial) 1,88 in
Anchura (métrico) 48 mm