Learn More
Gilac™ Cuencos con asas, 50 ciclos
Descripción
- Recipiente de plástico reutilizable.
- Excelente durabilidad incluso en el ciclo de uso intensivo.
- Ideal para uso de restauración institucional.
- Paquete de 10.
Especificaciones
Spezifikation
| Tipo de producto | Bol de laboratorio |
| Material | Polipropileno |
| Color | Blanco |
| Diámetro (métrico) | 134 mm |
| Altura (métrico) | 65 mm |
| Cantidad | 10 paq |
| Peso (métrico) | 0.65 kg |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?