Learn More
Corning™ Dispensadores para parte superior de frasco
Código de producto. 16812090 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,25 a 2,5 ml
De 0,5 a 5 ml
De 1 a 10 ml
De 10 a 100 ml
De 2,5 a 25 ml
De 5 a 50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
16812090 De 1 a 10 ml cada uno
16892080 De 0,25 a 2,5 ml cada uno
16802090 De 0,5 a 5 ml cada uno
16822090 De 2,5 a 25 ml cada uno
16832090 De 5 a 50 ml cada uno
16842090 De 10 a 100 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16812090 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 6842
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    452.00€
    421.88€ / paquete de 1
    Ahorro 30.12€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-04-2027
Añadir a la cesta
Corning™ Los dispensadores de tapa de botella son instrumentos volumétricos diseñados para dispensar líquidos de manera cómoda y segura sin pérdida de reactivo.
  • Ajuste de volumen preciso y reproducible
  • 360° Bloque de válvulas giratorio para una dispensación cómoda con conexiones  de botella resistentes
  • Cómodo tubo de descarga de 3 posiciones para dispensar, recuperar  muestras y vaciar
  • Sistema exclusivo sin goteo para aumentar la seguridad en el trabajo
  • Desmontaje fácil para su limpieza
  • Calibración fácil en el propio laboratorio con mecanismo de recalibración integrado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ±0,06 ml
Tipo de producto Dispensador para Bottletop
Certificaciones/conformidad ISO 8655
Color Gris, naranja
Densidad 2,2 g/cm3
Material Polipropileno, Politetrafluoroetileno (PTFE)
Volumen (métrico) De 1 a 10 ml
Para utilizar con (aplicación) Dispensación rápida y precisa de ácidos, bases y disolventes
Para utilizar con (equipo) Frascos de vidrio y plástico
Incluye Herramienta de calibración, juego de adaptadores roscados (4 tamaños), tubo de succión telescópico, manual de instrucciones, certificado de rendimiento
Incrementos 0,2 ml
Precisión ≤0,010 ml
Esterilidad No estéril
máx. (imperial) De 33,8° a 104 °F
Temperatura (métrico) De 1 °C a 40 °C
Presión de vapor ≤ 500 mbar
Grado de viscosidad ≤ 500 mm2/s
Garantía 3 años