Learn More
Cole-Parmer™ Soporte para frascos
Código de producto. 11740009 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
Frascos (10,16 x 7,9 cm [4 x 3,125 in] de diámetro)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite Tamaño de la unidad
11740009 Frascos (10,16 x 7,9 cm [4 x 3,125 in] de diámetro) cada uno
1 options
Código de producto. 11740009 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 6352670
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los soportes para frascos Cole Parmer pueden montarse en una pared, cubierta o mesa de trabajo con la cinta de doble cara incluida. Manejará fácilmente la mayoría de los frascos lavadores estándar.
Los soportes para frascos Cole Parmer pueden montarse en una pared, cubierta o mesa de trabajo con la cinta de doble cara incluida. Manejará fácilmente la mayoría de los frascos lavadores estándar.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Blanco
Admite Frascos (10,16 x 7,9 cm [4 x 3,125 in] de diámetro)
Material PVC
Posiciones Montaje en pared, cubierta o sobremesa
Esterilidad No estéril
Cantidad 1/paquete
Tipo de producto Botelleros y portabotellas
Diámetro interior (métrico) 76,2 mm