Learn More
Cole Parmer Cepillo para frascos/cilindros
Código de producto. 11792473 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
11792473 Negro paquete de 12
1 options
Código de producto. 11792473 Proveedor Cole Parmer N.º de proveedor 8455016
Contribuya a un laboratorio más seguro y eficiente
Usar código promocional 28026
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El cepillo para frascos/cilindros Cole-Parmer es perfecto para limpiar frascos, cilindros y tubos de ensayo grandes.
  • La punta de extremo radial completo favorece una limpieza eficaz y reduce los rasguños en el vidrio y el plástico.
  • El mango de cable tiene un gancho para poder colgarlo.
Especificaciones
Tipo de producto Cepillos para frascos/cilindros
Material del mango Alambre
Tipo de punta Extremo radial completo
Color Negro
Para utilizar con (equipo) Frascos, cilindros, tubos de ensayo grandes
Longitud (imperial) 16 in
Longitud del mango (imperial) 11 in
Longitud (métrico) 40,64 cm
Cantidad 12/paquete