Learn More
Socorex™ Calibrex™ Dispensadores universales para tapa de botella 520
Código de producto. 10586712
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 1 a 10 ml
De 1 a 5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10586712 De 1 a 10 ml cada uno
10656351 De 1 a 5 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10586712 Proveedor Socorex™ N.º de proveedor 520.010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    419.00€
    386.93€ / paquete de 1
    Ahorro 32.07€
    7% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricados con componentes de contacto químicamente inertes para una amplia resistencia química, estos dispensadores de la parte superior del frasco están adaptados de forma universal para la mayoría de los reactivos de laboratorio. Los dispensadores universales para frascos Socorex™ Calibrex™ 520son fáciles de usar y mantener.
  • Dispensador de volumen ajustable.
  • Resistente a productos químicos.
  • Activación suave y sin esfuerzo.
  • La rosca base se adapta a un diámetro de cuello de botella de 32 mm.
    • Viene con 3 adaptadores (material PP) para diámetros de cuello de botella de 28, 40 y 45 mm.
  • Identificación por códigos de colores.
  • Compatibilidad química con código QR
  • Ajuste de volumen rápido, fiable y sencillo:
    • Ajuste rápido y preciso con una sola mano.
    • Un mecanismo eficaz de tope de clic evita alteraciones no deseadas.
    • La pantalla grande es fácil de leer; la ventana se ajusta al lado deseado del cuerpo del instrumento.
    • Cada paso de la leva cilíndrica está precalibrado y corresponde a una división en la graduación del volumen.
  • El instrumento gira 360 grados° para un posicionamiento adecuado en la parte superior de la botella.
  • La entrada de aire se puede ampliar para admitir un filtro de membrana Luer en caso de que la contaminación del aire sea un problema.
  • Calibrado en fábrica; fácilmente recalibrado en el laboratorio.
  • No se necesitan herramientas para el desmontaje/montaje.
  • Esterilizable en autoclave a °121 C / 250 °F.
Especificaciones
Exactitud < ±1,5% a < ±0,6%
Tipo de producto Frasco Calibrex
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Volumen (métrico) De 1 a 10 ml
Incrementos 0,25 mL
Precisión <0,5 % - <0,1 %