Learn More
- Home
- Products
- Seguridad y mantenimiento de las instalaciones
- Herramientas manuales y herramientas eléctricas
- Cepillos
- B2M™ Cepillos para frascos
B2M™ Cepillos para frascos
Código de producto. 12058758
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud del mango (métrico):
190 mm
235 mm
250 mm
260 mm
270 mm
300 mm
400 mm
440 mm
450 mm
500 mm
600 mm
Longitud del cepillo (métrico):
50 mm
60 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
120 mm
Diámetro de la cerda (métrico):
5 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
18 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
55 mm
Tipo de punta:
2 mechas
Extremo de fresado
Extremo de retorno
Punta de algodón
Punta de cerdas unidas
Sin extremo
Sin punta
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
20 product options available for selection
| Código de producto. | Longitud del mango (métrico) | Longitud del cepillo (métrico) | Diámetro de la cerda (métrico) | Tipo de punta | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 12058758 | 250 mm | 110 mm | 30 mm | Extremo de retorno | paquete de 10 |
| 12038768 | 300 mm | 100 mm | 15 mm | Extremo de retorno | paquete de 10 |
| 11788612 | 270 mm | 100 mm | 50 mm | Extremo de fresado | paquete de 10 |
| 12028768 | 500 mm | 100 mm | 13 mm | Extremo de retorno | paquete de 10 |
| 12004887 | 400 mm | 100 mm | 10 mm | Punta de algodón | paquete de 10 |
| 12094877 | 500 mm | 100 mm | 5 mm | Sin punta | paquete de 10 |
| 12048758 | 250 mm | 110 mm | 18 mm | Extremo de retorno | paquete de 10 |
| 12068768 | 300 mm | 110 mm | 10 mm | Extremo de retorno | paquete de 10 |
| 12048768 | 300 mm | 110 mm | 18 mm | Punta de algodón | paquete de 10 |
| 12058768 | 300 mm | 110 mm | 20 mm | Extremo de retorno | paquete de 10 |
| 11748592 | 260 mm | 110 mm | 25 mm | Extremo de retorno | paquete de 10 |
| 12068758 | 600 mm | 110 mm | 25 mm | Extremo de retorno | paquete de 10 |
| 11768632 | 400 mm | 120 mm | 50 mm | Punta de cerdas unidas | paquete de 10 |
| 11788592 | 500 mm | 120 mm | 50 mm | Punta de cerdas unidas | paquete de 10 |
| 12018768 | 235 mm | 50 mm | 10 mm | Sin extremo | paquete de 10 |
| 12008768 | 400 mm | 60 mm | 7 mm | Sin extremo | paquete de 10 |
| 12088758 | 300 mm | 75 mm | 8 mm | Extremo de retorno | paquete de 10 |
| 12038758 | 190 mm | 80 mm | 12 mm | Extremo de retorno | paquete de 10 |
| 12078758 | 440 mm | 90 mm | 50 mm | Extremo de retorno | paquete de 10 |
| 11798592 | 450 mm | 90 mm | 55 mm | 2 mechas | paquete de 10 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
Código de producto.
12058758
Proveedor
B2M™
N.º de proveedor
10091
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Descripción
- Tres opciones de cerdas:
- Cerdas de seda blanco para limpieza general
- Las cerdas de nailon son muy resistentes para su uso con sustancias agresivas
- Las cerdas de pelo de cabra son muy suaves para la limpieza de objetos delicados
- Gran variedad de estilos de punta, entre las que se incluyen: puntas de cerdas blandas unidas, de 2 mechas, de algodón y con carcasa
- Para la limpieza de todo tipo de recipientes: tubos, buretas, bolas y frascos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cepillo para frascos |
| Tipo de punta | Extremo de retorno |
| Diámetro de la cerda (métrico) | 30 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Limpieza de uso general |
| Para utilizar con (equipo) | Tubo de ensayo |
| Longitud del cepillo (métrico) | 110 mm |
| Longitud del mango (métrico) | 250 mm |
| Cantidad | 10 paq. |