Learn More
B2M™ Cepillos para frascos
Código de producto. 12038758
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud del mango (métrico):
190 mm
235 mm
250 mm
260 mm
270 mm
300 mm
400 mm
440 mm
450 mm
500 mm
600 mm
Longitud del cepillo (métrico):
50 mm
60 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
120 mm
Diámetro de la cerda (métrico):
5 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
18 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
55 mm
Tipo de punta:
2 mechas
Extremo de fresado
Extremo de retorno
Punta de algodón
Punta de cerdas unidas
Sin extremo
Sin punta
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud del mango (métrico) Longitud del cepillo (métrico) Diámetro de la cerda (métrico) Tipo de punta Tamaño de la unidad
12038758 190 mm 80 mm 12 mm Extremo de retorno paquete de 10
12038768 300 mm 100 mm 15 mm Extremo de retorno paquete de 10
11788612 270 mm 100 mm 50 mm Extremo de fresado paquete de 10
12028768 500 mm 100 mm 13 mm Extremo de retorno paquete de 10
12004887 400 mm 100 mm 10 mm Punta de algodón paquete de 10
12094877 500 mm 100 mm 5 mm Sin punta paquete de 10
12048758 250 mm 110 mm 18 mm Extremo de retorno paquete de 10
12058758 250 mm 110 mm 30 mm Extremo de retorno paquete de 10
12068768 300 mm 110 mm 10 mm Extremo de retorno paquete de 10
12048768 300 mm 110 mm 18 mm Punta de algodón paquete de 10
12058768 300 mm 110 mm 20 mm Extremo de retorno paquete de 10
11748592 260 mm 110 mm 25 mm Extremo de retorno paquete de 10
12068758 600 mm 110 mm 25 mm Extremo de retorno paquete de 10
11768632 400 mm 120 mm 50 mm Punta de cerdas unidas paquete de 10
11788592 500 mm 120 mm 50 mm Punta de cerdas unidas paquete de 10
12018768 235 mm 50 mm 10 mm Sin extremo paquete de 10
12008768 400 mm 60 mm 7 mm Sin extremo paquete de 10
12088758 300 mm 75 mm 8 mm Extremo de retorno paquete de 10
12078758 440 mm 90 mm 50 mm Extremo de retorno paquete de 10
11798592 450 mm 90 mm 55 mm 2 mechas paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Código de producto. 12038758 Proveedor B2M™ N.º de proveedor 10084
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Limpia todo tipo de frascos y tubos. Los cepillos para frascos B2M™ están disponibles con cerdas de seda, nailon o pelo de cabra para toda la gama de usos. Hay disponibles varios estilos y tamaños de cepillos para una limpieza efectiva de receptácul
  • Tres opciones de cerdas:
    • Cerdas de seda blanco para limpieza general
    • Las cerdas de nailon son muy resistentes para su uso con sustancias agresivas
    • Las cerdas de pelo de cabra son muy suaves para la limpieza de objetos delicados
  • Gran variedad de estilos de punta, entre las que se incluyen: puntas de cerdas blandas unidas, de 2 mechas, de algodón y con carcasa
  • Para la limpieza de todo tipo de recipientes: tubos, buretas, bolas y frascos
Especificaciones
Tipo de producto Cepillo para frascos
Tipo de punta Extremo de retorno
Diámetro de la cerda (métrico) 12 mm
Para utilizar con (aplicación) Limpieza de uso general
Para utilizar con (equipo) Tubo de hemólisis
Longitud del cepillo (métrico) 80 mm
Longitud del mango (métrico) 190 mm
Cantidad 10 paq.