Learn More
Fisherbrand™ Frascos redondos tipo Boston transparentes limpios por encargo
Código de producto. 13164634 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 24
paquete de 48
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
13164634 250 ml paquete de 12
13137664 30 ml paquete de 48
11764289 60 ml paquete de 24
13157474 500 ml paquete de 12
11774289 1000 ml paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 13164634
Fecha estimada de envoi: 25-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para el almacenamiento de disolventes, productos químicos y muestras. Los frascos redondos tipo Boston transparentes y limpios a medida Fisherbrand™ se fabrican con vidrio sódico-cálcico transparente.
  • Cuello estrecho
  • Prelimpiados para partículas visibles con agua desionizada
  • Con tapón de polipropileno blanco con revestimiento de espuma de polietileno con exterior de PTFE
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Procedimiento de limpieza Agua purificada USP
Color Transparente
Material Vidrio sodocálcico
Longitud (métrico) 76 mm
Cantidad 12/pack
Color del tapón Blanco
Material de revestimiento PTFE
Closure Included Sí
Boca Estrecha
Revestimiento del tapón Polietileno
Material del cierre PTFE
Tamaño del tapón 24-400 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Capacidad (imperial) 8,45 oz
Forma Forma redonda
Tipo de producto Frasco redondo Boston