Learn More
Fisherbrand™ Frascos redondos tipo Boston transparentes limpios por encargo
Tienda Fisherbrand ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Procedimiento de limpieza | Agua purificada USP |
| Color | Transparente |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Longitud (métrico) | 76 mm |
| Cantidad | 12/pack |
| Color del tapón | Blanco |
| Material de revestimiento | PTFE/polietileno |
| Closure Included | Sí |
| Boca | Estrecha |
| Mostrar más |