Learn More
Fisherbrand™ Embudos de pesaje de vidrio borosilicatado
Código de producto. 11592902 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 ml
6 ml
10 ml
Altura (métrico):
70 mm
85 mm
100 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Altura (métrico) Tamaño de la unidad
11592902 10 ml 100 mm cada uno
11572902 3 ml 70 mm cada uno
11582902 6 ml 85 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11592902
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Introduzca polvo a través del tubo cilíndrico. Los embudos de pesaje de vidrio de borosilicato Fisherbrand™ son ideales para el pesaje de pequeñas cantidades de polvo.
Ideal para pesar pequeñas cantidades de polvo. Puede introducirse polvo a través del tubo cilíndrico.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 100 mm
Para utilizar con (aplicación) Ideal para pesar pequeñas cantidades de polvo
Tipo de producto Embudo de pesaje