Learn More
Fisherbrand™ Embudos de pesaje de vidrio borosilicatado
Código de producto. 11572902 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 ml
6 ml
10 ml
Altura (métrico):
70 mm
85 mm
100 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Altura (métrico) Tamaño de la unidad
11572902 3 ml 70 mm cada uno
11582902 6 ml 85 mm cada uno
11592902 10 ml 100 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11572902
En stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Introduzca polvo a través del tubo cilíndrico. Los embudos de pesaje de vidrio de borosilicato Fisherbrand™ son ideales para el pesaje de pequeñas cantidades de polvo.
Ideal para pesar pequeñas cantidades de polvo. Puede introducirse polvo a través del tubo cilíndrico.
Specifica
Capacidad (métrico) 3 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 70 mm
Para utilizar con (aplicación) Ideal para pesar pequeñas cantidades de polvo
Tipo de producto Embudo de pesaje
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.