Learn More
Fisherbrand™ Tubo de ensayo de vidrio de borosilicato
Código de producto. 15872275 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
75 mm
150 mm
Diámetro (métrico):
12 mm
24 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
15872275 75 mm 12 mm paquete de 100
15822285 150 mm 24 mm paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15872275
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Almacene reactivos y materiales de ensayo. Los tubos de ensayo de vidrio de borosilicato Fisherbrand™ se suministran en una gran variedad de tamaños.
  • Tubos de ensayo de vidrio de borosilicato, grado 3.3
  • Todas las normas ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 4142
Longitud (métrico) 75 mm
Material Vidrio de borosilicato
Cantidad 100/Paq.
Diámetro (métrico) 12 mm