Learn More
Fisherbrand™ Vasos de precipitados de perfil alto de vidrio borosilicatado
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosSpecifications
Specifications
| Color | Translúcido |
| Diámetro exterior (métrico) | 38 mm |
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Acabado | Mate |
| Altura (métrico) | 70 mm |
| Incluye | Boquilla |
| Cantidad | 10 paquete |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Show More |