Learn More
Fisherbrand™ Vasos de precipitados de perfil alto de vidrio borosilicatado
Código de producto. 15419093 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
800 ml
1000 mL
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15419093 150 ml paquete de 10
15499083 50 ml paquete de 10
15409093 100 ml paquete de 10
15429093 250 ml paquete de 10
15439093 400 ml paquete de 10
15449093 600 ml paquete de 10
15459093 800 ml paquete de 10
15469093 1000 mL paquete de 10
11992223 1000 mL paquete de 10
11902233 2000 ml paquete de 10
15479093 2000 ml cada uno
15489093 3000 ml cada uno
11912213 5000 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 15419093
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Incluye graduaciones y una boquilla para facilitar el vertido. Fisherbrand™ Los vasos altos de vidrio de borosilicato están disponibles en una variedad de tamaños.
  • Vidrio borosilicatado 3.3
  • Forma Alta Graduada con Broche
  • Fabricado hasta ISO 3819
Especificaciones
Color Translúcido
Diámetro exterior (métrico) 54 mm
Capacidad (métrico) 150 ml
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Acabado Mate
Altura (métrico) 95 mm
Incluye Boquilla
Cantidad 10 paquete
Tipo Vaso de precipitados
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables Reutilizables
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad ISO 3819
Scale Escala de graduación blanca
Modelo Perfil alto