Learn More
Scientific Glass Labs™ Embudo de polvo de vidrio borosilicatado
Código de producto. 12983591 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
50mm
70 mm
100 mm
Diámetro del tubo (métrico):
13mm
16 mm
22 mm
Longitud del tubo (métrico):
20mm
25 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) Diámetro del tubo (métrico) Longitud del tubo (métrico) Tamaño de la unidad
12983591 50mm 13mm 20mm cada uno
12993591 70 mm 16 mm 25 mm cada uno
12903601 100 mm 22 mm 25 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12983591
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricados con vidrio de borosilicato. El embudo de polvo de vidrio de borosilicato Scientific Glass Labs™ es menos probable que se atasque al canalizar sustancias más gruesas.
  • Fabricados con vidrio de borosilicato.
  • Embudo de tallo corto
  • Menos propensos a obstruirse o producir una torta al canalizar sustancias en polvo
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 50mm
Diámetro del tubo (métrico) 13mm
Material Vidrio de borosilicato
Longitud del tubo (métrico) 20mm