Learn More
Fisherbrand™ Homogeneizadores Potter-Elvehjem
Código de producto. 15391321 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
15 ml
30 ml
55 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15391321 10 ml cada uno
15321331 55 ml cada uno
15311331 30 ml cada uno
15301331 15 ml cada uno
15381321 5 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15391321
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.05€
    78.30€ / paquete de 1
    Ahorro 1.75€
    2% Descuento
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado específicamente para tejido más suave. Los homogeneizadores Fisherbrand™ Potter-Elvehjem están fabricados con vidrio de borosilicato duradero.
  • Totalmente esterilizable en autoclave
  • Disponibles en una gama de capacidades
  • Distancia de molienda de mano de mortero y mortero de 0,076 a 0,126 mm
  • Fabricados con vidrio de calibre de precisión con una maja de PTFE
  • Se suministran con una varilla de acero inoxidable para su uso con un motor eléctrico
  • El mango de acero inoxidable opcional para moler manualmente está disponible por separado (n.° de fabricante: 20310)
Especificaciones
Holgura (métrico) 0,076 - 0,126mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 10 ml
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Homogeneizadores
Longitud (métrico) 75mm
Longitud de la mano de mortero (métrico) 250mm
Material de la mano de mortero Acero inoxidable