Descripción
- Totalmente esterilizable en autoclave
- Disponibles en una gama de capacidades
- Distancia de molienda de mano de mortero y mortero de 0,076 a 0,126 mm
- Fabricados con vidrio de calibre de precisión con una maja de PTFE
- Se suministran con una varilla de acero inoxidable para su uso con un motor eléctrico
- El mango de acero inoxidable opcional para moler manualmente está disponible por separado (n.° de fabricante: 20310)
Especificaciones
Especificaciones
| Holgura (métrico) | 0,076 - 0,126mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (métrico) | 30 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo de producto | Homogeneizadores |
| Longitud (métrico) | 105mm |
| Longitud de la mano de mortero (métrico) | 250mm |
| Material de la mano de mortero | Acero inoxidable |