Learn More
Fisherbrand™ Cubreobjetos rectangulares de vidrio
Código de producto. 11348503 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Grosor (métrico):
#1,5 (de 0,16 a 0,19 mm)
N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm)
Longitud (métrico):
22 mm
24 mm
Anchura (métrico):
26 mm
32 mm
40 mm
50 mm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
paquete de 200
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Grosor (métrico) Longitud (métrico) Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
11348503 N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) 24 mm 40 mm paquete de 100
12343128 N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) 22 mm 26 mm paquete de 200
12353128 N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) 22 mm 32 mm paquete de 100
12363128 N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) 22 mm 40 mm paquete de 100
12373128 N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) 22 mm 50 mm 100 PCS
12383138 #1,5 (de 0,16 a 0,19 mm) 22 mm 50 mm paquete de 100
12393128 N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) 24 mm 32 mm paquete de 100
12303148 #1,5 (de 0,16 a 0,19 mm) 24 mm 50 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11348503
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los cubreobjetos rectangulares de vidrio están disponibles en una gran variedad de tamaños. Envasados en cajas de plástico para evitar roturas.
  • Fabricado con vidrio sodocálcico de color transparente
  • Con corte, grosor y precisión dimensional uniformes
  • Sin burbujas ni desperfectos
Especificaciones
Tipo de producto Cubreobjetos
Forma Rectángulo
Material Vidrio sodocálcico
Longitud (métrico) 24 mm
Anchura (métrico) 40 mm
Grosor (métrico) N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm)
Cantidad 100/paq.