Learn More
Fisherbrand™ Cubreobjetos circulares de vidrio
Código de producto. 12333138 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Grosor (métrico):
#1,5 (de 0,16 a 0,19 mm)
N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm)
Diámetro (métrico):
16 mm
19 mm
22 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 200
paquete de 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Grosor (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
12333138 N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) 22 mm paquete de 200
12313138 N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) 16 mm paquete de 200
12323148 #1,5 (de 0,16 a 0,19 mm) 16 mm paquete de 100
12323138 N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) 19 mm paquete de 200
11507323 #1,5 (de 0,16 a 0,19 mm) 22 mm paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12333138
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los cubreobjetos circulares de vidrio están disponibles en dos grosores y en varios diámetros. Envasados en cajas de plástico para evitar roturas.
Estos cubreobjetos circulares de vidrio están disponibles en dos grosores y en varios diámetros. Envasados en cajas de plástico para evitar roturas.
  • Fabricado con vidrio sodocálcico de color transparente
  • Con corte, grosor y precisión dimensional uniformes
  • Sin burbujas ni desperfectos
Especificaciones
Tipo de producto Cubreobjetos
Forma Círculo
Material Vidrio sodocálcico
Grosor (métrico) N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm)
Diámetro (métrico) 22 mm
Cantidad 200/paq.