Learn More
Fisherbrand™ Cubreobjetos circulares de vidrio
Código de producto. 12323148 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Grosor (métrico):
#1,5 (de 0,16 a 0,19 mm)
N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm)
Diámetro (métrico):
16 mm
19 mm
22 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 200
paquete de 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Grosor (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
12323148 #1,5 (de 0,16 a 0,19 mm) 16 mm paquete de 100
12313138 N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) 16 mm paquete de 200
12333138 N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) 22 mm paquete de 200
12323138 N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) 19 mm paquete de 200
11507323 #1,5 (de 0,16 a 0,19 mm) 22 mm paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12323148
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los cubreobjetos circulares de vidrio están disponibles en dos grosores y en varios diámetros. Envasados en cajas de plástico para evitar roturas.
Estos cubreobjetos circulares de vidrio están disponibles en dos grosores y en varios diámetros. Envasados en cajas de plástico para evitar roturas.
  • Fabricado con vidrio sodocálcico de color transparente
  • Con corte, grosor y precisión dimensional uniformes
  • Sin burbujas ni desperfectos
Especificaciones
Tipo de producto Cubreobjetos
Forma Círculo
Material Vidrio sodocálcico
Grosor (métrico) #1,5 (de 0,16 a 0,19 mm)
Diámetro (métrico) 16 mm
Cantidad 100/paq.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.