Specifications
| Tipo de producto | Cubreobjetos |
| Forma | Cuadrada |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Longitud (métrico) | 24 mm |
| Anchura (métrico) | 24 mm |
| Grosor (métrico) | #1,5 (de 0,16 a 0,19 mm) |
| Cantidad | 200/paq. |