Learn More
Fisherbrand™ Cubreobjetos cuadrados de vidrio
Código de producto. 12333128 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Grosor (métrico):
#1,5 (de 0,16 a 0,19 mm)
N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm)
Longitud (métrico):
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
Anchura (métrico):
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Grosor (métrico) Longitud (métrico) Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
12333128 N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) 22 mm 22 mm paquete de 200
12323128 N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) 18 mm 18 mm paquete de 200
12343138 #1,5 (de 0,16 a 0,19 mm) 18 mm 18 mm paquete de 200
12353138 #1,5 (de 0,16 a 0,19 mm) 20 mm 20 mm paquete de 200
12363138 #1,5 (de 0,16 a 0,19 mm) 22 mm 22 mm paquete de 200
11338503 N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) 24 mm 24 mm paquete de 200
12393138 #1,5 (de 0,16 a 0,19 mm) 24 mm 24 mm paquete de 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 12333128
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los cubreobjetos cuadrados de vidrio están disponibles en una variedad de tamaños. Envasados en cajas de plástico para evitar roturas.
  • Fabricado con vidrio sodocálcico de color transparente
  • Con corte, grosor y precisión dimensional uniformes
  • Sin burbujas ni desperfectos
Especificaciones
Tipo de producto Cubreobjetos
Forma Cuadrado
Material Vidrio sodocálcico
Longitud (métrico) 22 mm
Anchura (métrico) 22 mm
Grosor (métrico) N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm)
Cantidad 200/paq.