Learn More
Fisherbrand™ Matraces Erlenmeyer de cuello estrecho de vidrio borosilicatado
Tienda Fisherbrand ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 1773 |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 34 mm |
| Capacidad (métrico) | 500 mL |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Altura (métrico) | 180 mm |
| Estilo de cuello | Estrecho |
| Tipo de producto | Matraz Erlenmeyer |
| Forma | Cónicos |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Desechables | Reutilizables |
| Mostrar más |