Learn More
Fisherbrand™ Matraces Erlenmeyer de cuello estrecho de vidrio borosilicatado
Código de producto. 15409103 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 ml
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 ml
5 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15409103 100 ml paquete de 10
15459103 2000 mL cada uno
11982233 2000 mL paquete de 10
15469103 3000 ml cada uno
15479103 5 L cada uno
15429103 250 mL paquete de 10
15439103 500 mL paquete de 10
15449103 1000 mL paquete de 10
15499093 50 mL paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 15409103
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con vidrio borosilicatado. Fisherbrand™ Los matraces Erlenmeyer de cuello estrecho de vidrio borosilicato son cónicos y graduados.
  • Vidrio de borosilicato 3.3
  • Fabricado hasta ISO 1773
  • Cuello estrecho
  • Graduado
  • Tamaño no ISO
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 1773
Diámetro exterior del cuello (métrico) 22 mm
Capacidad (métrico) 100 ml
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Altura (métrico) 105 mm
Estilo de cuello Estrecho
Tipo de producto Matraz Erlenmeyer
Forma Cónicos
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Desechables Reutilizables
Graduated Sí
Mouth Style Estrecho
Esterilidad No estéril
Forma del fondo Plano
Diámetro exterior (métrico) 22 mm
Tratamiento de superficie Sin tratamiento de superficie