Learn More
Fisherbrand™ Tubo de ensayo con reborde de pared media de vidrio de borosilicato
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 4142 |
| Longitud (métrico) | 125 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Cantidad | 100/Paq. |
| Con reborde | Sí |
| Diámetro (métrico) | 16 mm |