Learn More
Fisherbrand™ Tubos de ensayo, vidrio de borosilicato 3.3, con borde rebordeado, pared gruesa
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
- Características: Paredes resistentes con reborde y una resistencia mecánica superior
- Grado: Tubos de ensayo de vidrio de borosilicato 3.3
- Conforme a: ISO 4142
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 14 mL |
| Longitud (métrico) | 125 mm |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Forma | Cilíndrico |
| Esterilidad | No estériles |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Graduated | No |
| Diámetro (métrico) | 16 mm |
| Tipo de producto | Tubo de ensayo |
| Grosor de pared | 1.8 mm |