Learn More
Fisherbrand™ Tubos de ensayo, vidrio de borosilicato 3.3, con borde rebordeado, pared gruesa
Código de producto. 15852295 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
14 mL
47 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15852295 47 mL paquete de 50
17971132 14 mL paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15852295
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricados en vidrio de borosilicato con un diseño de paredes resistentes para ofrecer una gran resistencia al calor y a los productos químicos. Fisherbrand™ Los tubos de ensayo con borde de pared gruesa de vidrio de borosilicato son ideales para trabajos
  • Características: Paredes resistentes con reborde y una resistencia mecánica superior
  • Grado: Tubos de ensayo de vidrio de borosilicato 3.3
  • Conforme a: ISO 4142
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 4142
Capacidad (métrico) 47 mL
Longitud (métrico) 150 mm
Material Vidrio de borosilicato
Cantidad 50/Paq.
Con reborde Sí
Diámetro (métrico) 24 mm
Grosor de pared 1.8 mm