Learn More
Brand™ Cubreobjetos de vidrio para hemocitómetro, Boro 3.3
Código de producto. 10663972 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
20 mm
24 mm
Anchura (métrico):
24 mm
26 mm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
10663972 20 mm 26 mm 100 PCS
10101731 24 mm 24 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10663972 Proveedor Brand™ N.º de proveedor 723015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    414.55€
    180.10€ / paquete de 100
    Ahorro 234.45€
    56% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricado en vidrio de borosilicato y cumple con la norma DIN ISO Normas 8255. BRAND™ Los cubreobjetos de vidrio de borosilicato para hemacitómetros se diferencian de los cubreobjetos comunes por su superficie pulida y esmerilada.
  • Vidrio de borosilicato, DIN ISO 8255.
  • Índice de refracción ne = 1,52 ±0.01, Abbe número ve = 56,5 ±0.5. Tolerancia de planitud& plusmn; 3 μm.
  • Se diferencian de los cubreobjetos normales por su superficie lisa y pulida.
  • Embalaje: 2 cubreobjetos en una bolsa de plástico, separados por papel de seda.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cubreobjetos para hemacitómetros
Material Vidrio de borosilicato
Longitud (métrico) 20 mm
Anchura (métrico) 26 mm
Grosor (métrico) 0,4 mm
Dimensiones (L x An) 20 x 26 mm