Learn More
Rogo Sampaic™ Cubreobjetos de vidrio
Código de producto. 13226718
Click to view available options
Material:
Vidrio de borosilicato
Vidrio sodocálcico
Cantidad:
100/paq.
200/paq.
Tamaño de la unidad:
100 PCS
200 PCS
paquete de 100
Longitud (métrico):
12 mm
14 mm
18 mm
22 mm
24 mm
Código de producto. 13226718
Marca: Rogo Sampaic™ BPD008
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Conservan y protegen las muestras en los portaobjetos.
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Tipo de producto Cubreobjetos
Forma Rectángulo y cuadrado
Material Vidrio sodocálcico
Dimensiones (L x An) 24 x 50 mm
Cantidad 100/paq.