Learn More
Fisherbrand™ Bureta de vidrio borosilicatado de clase B con llave de paso
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
Fabricada con vidrio de borosilicato y conforme a las normas BS-ISO 385. La bureta de clase B de vidrio de borosilicato Fisherbrand™ con llave de paso incluye llave de paso de calibre único y de vidrio o PTFE intercambiable con graduaciones de cerám
- Fabricados con vidrio de borosilicato
- Cumple con BS-ISO 385
- Calibre único
- Llave de paso de vidrio o PTFE intercambiable
- Graduaciones de cerámica azul de 0,10ml
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Graduaciones | 0,1 ml |
| Incluye | Único calibre, llave de paso intercambiable |
| Báscula | Azul |
| Material de la llave de paso | Vidrio |
| Tolerancia | ±0,1 ml |
| Tipo | Bureta |
| Class | Clase B |