Learn More
Rogo Sampaic™ Buretas de vidrio de clase B
Código de producto. 11792644
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11792644 25 ml 1 PCS
11794126 10 ml cada uno
11754136 50 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11792644 Proveedor Rogo Sampaic™ N.º de proveedor DND009
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Excelente para la dispensación de cantidades medidas de soluciones químicas en el laboratorio. Las buretas de vidrio de clase B Rogo Sampaic™ están fabricadas con vidrio de borosilicato transparente duradero.
  • Con embudo
  • Grifo de vidrio recto
  • Marcas de graduación rojas permanentes
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Capacidad (métrico) 25 ml
Material Vidrio de borosilicato
Graduaciones 0,1 ml
Tolerancia ±0,1 ml
Tipo Bureta
Class Clase B