Learn More
Fisherbrand™ Puntas de bureta de vidrio borosilicatado
Código de producto. 12967730 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad: 5/paquete
Código de producto.
12967730 Cantidad: 5/paquete
1 options
Código de producto. 12967730
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Añadir al final de una bureta para realizar aplicaciones de valoración volumétrica. Las puntas de bureta de vidrio borosilicatado Fisherbrand™ son compatibles con las buretas de un solo calibre.
  • Compatible con buretas de un solo calibre Fisherbrand™
  • Vidrio de borosilicato
  • Para uso con aplicaciones de valoración
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Bureta
Material Vidrio de borosilicato
Tipo Punta de abrazadera de bureta