Learn More
Frascos de vidrio de borosilicato transparente
Descripción
- Vidrio transparente
- Tamaño tapón: R3/28
- Los tapones se venden por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Cantidad | 20/paq. |
| Altura (métrico) | 215,6 mm |
| Diámetro (métrico) | 97,5 mm |
| Tipo de producto | Frasco de laboratorio |