Learn More
DWK Life Sciences Tubos de ensayo reutilizables de vidrio de borosilicato 3,3 Kimble Chase™
Código de producto. 11327534 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
25 mm
Longitud (métrico):
75 mm
100 mm
150 mm
160 mm
180 mm
Tipo de diseño:
Cuello con bridas
Cuello de rosca
Cuello recto
Tamaño de la unidad:
100 PCS
1000 PCS
50 PCS
paquete de 100
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Longitud (métrico) Tipo de diseño Tamaño de la unidad
11327534 12 mm 100 mm Cuello con bridas 100 PCS
11377534 10 mm 75 mm Cuello recto 100 PCS
11883380 16 mm 100 mm Cuello recto 100 PCS
11387534 12 mm 75 mm Cuello recto 100 PCS
11892373 16 mm 160 mm Cuello con bridas 100 PCS
11802363 25 mm 150 mm Cuello con bridas 50 PCS
11893370 12 mm 75 mm Cuello con bridas 100 PCS
11803380 16 mm 100 mm Cuello con bridas 100 PCS
11833380 18 mm 180 mm Cuello con bridas paquete de 100
11813380 16 mm 160 mm Cuello con bridas 100 PCS
11808492 16 mm 100 mm Cuello de rosca 1000 PCS
11307534 10 mm 75 mm Cuello con bridas paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 11327534 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor A610012001021
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los tubos de ensayo reutilizables de vidrio de borosilicato 3,3 están disponibles en diversos diámetros métricos y tienen la certificación DIN 12395.
Utilice tubos de ensayo de vidrio de borosilicato 3.3 reutilizables Kimble™ en el laboratorio. Están disponibles en diversos diámetros métricos y cuentan con certificación DIN 12395.
  • Disponibles con o sin bordes
  • Fondo redondo
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN 12395
Tipo de diseño Cuello con bridas
Descripción Grosor: Entre 0,9 y 1,0mm
Longitud (métrico) 100 mm
Material Vidrio de borosilicato
Cantidad 100/Paq.
Con reborde Sí
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro (métrico) 12 mm
Tipo de producto Tubo de ensayo reutilizable
Forma del fondo Redondo