Learn More
Duran™ Plato de cristalización de borosilicato con boquilla
Código de producto. 11716582 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 ml
40 ml
60 ml
100 ml
150 ml
300 ml
500 ml
900 ml
2000 ml
3500 ml
Diámetro (métrico):
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
95 mm
115 mm
140 mm
190 mm
230 mm
Altura (métrico):
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
55 mm
65 mm
75 mm
90 mm
100 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro (métrico) Altura (métrico) Tamaño de la unidad
11716582 500 ml 115 mm 65 mm paquete de 10
11796562 100 ml 70 mm 40 mm paquete de 10
11706572 150 ml 80 mm 45 mm 10 PCS
11736582 2000 ml 190 mm 90 mm paquete de 10
11766562 20 ml 40 mm 25 mm paquete de 10
11706582 300 ml 95 mm 55 mm 10 PCS
15864498 3500 ml 230 mm 100 mm paquete de 10
11776562 40 ml 50 mm 30 mm 10 PCS
11786562 60 ml 60 mm 35 mm paquete de 10
11726582 900 ml 140 mm 75 mm 10 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 11716582 Proveedor Duran™ N.º de proveedor 213114908
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Incluye boquilla. Los platos de cristalización de borosilicato DURAN™ con boquilla tienen buena resistencia a los impactos térmicos.
  • Buena resistencia a impactos térmicos
  • Temperatura de funcionamiento alta (+500 °C)
  • No diseñado para su uso en condiciones de presión diferencial o vacío.
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 500 ml
Material Vidrio de borosilicato
Forma Redondo
Tipo Placa de evaporación
Altura (métrico) 65 mm
Diámetro (métrico) 115 mm