Learn More
Fisherbrand™ Cable de conexión BNC-BNC
Código de producto. 11739539 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud del cable (métrico):
7,6 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud del cable (métrico) Tamaño de la unidad
11739539 7,6 m cada uno
1 options
Código de producto. 11739539
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.80€
    30.29€ / paquete de 1
    Ahorro 16.51€
    35% Descuento
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cable de extensión/conexión BNC-BNC de 7,6 m (25 pies) ideal para conectar electrodos de pH.
  • Cable de extensión/conexión BNC de 7,6 m (25 pies)
  • Convertidor de adaptador y conector BNC-BNC
  • 7,6 m de longitud
Especificaciones
Tipo Cable de conexión BNC-BNC
Longitud (métrico) 7,6 m
Longitud del cable (métrico) 7,6 m